表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
化学式:
CH2[P(O)(OH)2]2
CAS番号:
分子量:
176.00
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1708494
Form:
powder
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Quality Segment
form
powder
mp
197-199 °C (lit.), 201-205 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OP(O)(=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/CH6O6P2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7)
InChI key
MBKDYNNUVRNNRF-UHFFFAOYSA-N
General description
MDP(メチレンジホスホン酸)は、ATPのホスホン酸類縁体です。
Application
以下に適しています
- 天然二リン酸塩および三リン酸塩の類縁体の調製
- 分析標準としての質量分析研究
- 炎症に関連する分子的研究
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| mp 197-199 °C (lit.), 201-205 °C | mp 197-199 °C (lit.) | mp 197-199 °C (lit.) | mp 200-205 °C |
| form powder | form crystals | form - | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under メチレンジホスホン酸
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
64255-5G-F:4.548173352565E12 + 64255-1G-F:4.548173352541E12 + 64255-25G-F:4.548173352558E12
jan