スキップする
40941
メチルホスホン酸
99.0-101.0% (T)
別名:
MPA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥8,780
500 mg
カートの在庫状況を確認する
¥34,400
2.5 g
カートの在庫状況を確認する
¥153,000
この商品について
化学式:
CH3P(O)(OH)2
CAS番号:
分子量:
96.02
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-607-2
Beilstein/REAXYS Number:
1739372
MDL number:
Assay:
99.0-101.0% (T)
¥8,780
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (T)
loss
≤2.0% loss on drying
pH
0.9-1.4
mp
103-109 °C, 105-107 °C (lit.)
solubility
H2O: 2.88 g in 30 mL, clear, colorless
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 280 nm Amax: ≤0.04
SMILES string
CP(O)(O)=O
InChI
1S/CH5O3P/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4)
InChI key
YACKEPLHDIMKIO-UHFFFAOYSA-N
Application
Highly pure methylphosphonic acid for phosphoproteome analysis
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
63768106615289868
assay
99.0-101.0% (T)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
98%
assay
98%
solubility
H2O: 2.88 g in 30 mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: soluble, acetone: slightly soluble, benzene: insoluble, methanol: soluble
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
103-109 °C, 105-107 °C (lit.)
mp
15-18 °C (lit.)
mp
189-191 °C (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
loss
≤2.0% loss on drying
loss
-
loss
-
loss
-
pH
0.9-1.4
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under メチルホスホン酸
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
>392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
> 200 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
40941-500MG: + 40941-BULK: + 40941-100MG: + 40941-VAR: + 40941-2.5G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C E Pritchard et al.
Nucleic acids research, 22(13), 2592-2600 (1994-07-11)
The HIV-1 regulatory proteins tat and rev are both RNA binding proteins which recognize sequences in duplex RNA which are close to structural distortions. Here we identify phosphate contacts which are critical for each binding reaction by use of a
H Lindner et al.
Journal of chromatography. A, 782(1), 55-62 (1998-01-24)
A new two-step high-performance liquid chromatography (HPLC) procedure has been developed to separate modified histone H1 subtypes. Reversed-phase (RP) HPLC followed by hydrophilic-interaction liquid chromatography (HILIC) was used for analytical and semi-preparative scale fractionation of multi-phosphorylated H1 histone subtypes into
Constantin Lohrer et al.
Talanta, 211, 120724-120724 (2020-02-20)
Methylphosphonic acid (MPn) is suspected to play an important role in aquatic systems like rivers or the open ocean. To gain more insights into the importance of MPn, e.g., for the aquatic phosphorus cycle, an analytical method for its quantitative
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
40941-2.5G04061831579925
40941-100MG04061831579918
40941-500MG04061831579932