If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
50 mL | 出荷予測2026年5月25日from市川市大町368 | ¥12,000 |
この商品について
製品名
塩酸 溶液, volumetric, 0.1 M HCl (0.1N), endotoxin free
vapor pressure
190 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
form
liquid
quality
endotoxin free, volumetric
concentration
0.1 M HCl (0.1N)
pH
<1
bp
100 °C (lit.)
density
1.2 g/cm3 at 25 °C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
- 酸性溶液中の鋼材の有望な有機腐食抑制剤としての sym-トリス置換 1,3,5-トリアジン誘導体:この研究では、塩酸溶液中の鋼材腐食を抑制するトリス置換トリアジン誘導体の使用について調査しています。この研究結果は、腐食防止が重要な産業用途における、このような化合物の潜在的可能性を強調しています(El-Faham et al., 2016)。
- 結腸への薬物送達のための溶融押出 Eudragit FS ベースの顆粒:この研究では、結腸で薬物を標的放出させるための顆粒加工に塩酸溶液を使用した薬物送達システムの開発を検証し、製薬処方への新たなアプローチを示しています(Zhang, 2016)。
- アニリン・ホルムアルデヒド共重合体の分子構造が塩酸溶液中での軟鋼の腐食抑制に与える影響:この研究では、アニリン・ホルムアルデヒド共重合体の異なる分子構造が塩酸溶液中での腐食抑制剤としての効率にどのように影響するかを調査し、材料科学と産業応用に関する洞察を提供しています(Zhang et al., 2015)。
- ゾルゲル技術により得られた新しい固相マイクロ抽出繊維の調製と特性評価、およびニッケルチタン合金上に電着した酸化ジルコニウム:この論文では、調製プロセスで塩酸を使用した新しい固相マイクロ抽出繊維の作成と試験について詳述し、分析化学技術の進歩を強調しています(Budziak et al., 2008)。
- テンプレート処理により調製されたポリアニリン-ウリカーゼバイオセンサー:この研究では、テンプレート処理に塩酸を使用したポリアニリン-ウリカーゼバイオセンサーの製造について説明しており、バイオセンサー技術とその医療診断への応用に新たな可能性を提供しています(Kan et al., 2004)。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| concentration 0.1 M HCl (0.1N) | concentration - | concentration 0.01 M HCl (0.01 N) | concentration 0.5 M |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| pH <1 | pH 0.6 (20 °C in H2O) | pH - | pH <1 (20 °C in H2O) |
| density 1.2 g/cm3 at 25 °C | density 1.01 g/cm3 at 20 °C | density - | density 1.1 g/cm3 at 20 °C |
| bp 100 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 塩酸 溶液
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
2104-50ML:4.548173927565E12
jan
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 回答-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf