スキップする
16702
(R)-パンテテイン
≥95.0% (HPLC)
別名:
(2R)-2,4-ジヒドロキシ-N-[3-[(2-メルカプトエチル)アミノ]-3-オキソプロピル]-3,3-ジメチルブタンアミド, (R)-2,4-ジヒドロキシ-N-[2-[(2-メルカプトエチル)カルバモイル]エチル]-3,3-ジメチルブチルアミド, (D)-(+)-パンテテイン, N-(パントテニル)-β-アミノエタンチオール, LBF, ブルガリア乳酸杆菌ファクター
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H22N2O4S
CAS番号:
分子量:
278.37
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1714196
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D 17±2°, c = 1 in H2O
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC(C)(C)[C@@H](O)C(NCCC(NCCS)=O)=O
InChI
1S/C11H22N2O4S/c1-11(2,7-14)9(16)10(17)13-4-3-8(15)12-5-6-18/h9,14,16,18H,3-7H2,1-2H3,(H,12,15)(H,13,17)/t9-/m0/s1
InChI key
ZNXZGRMVNNHPCA-VIFPVBQESA-N
Application
  • カルボン酸還元酵素の構造は、次のように触媒作用の基礎となるドメインダイナミクスを明らかにします。この研究では、(R)-パンテテインおよび関連化合物を含む変換プロセスに関連するカルボン酸還元酵素の構造的および動的側面を調査します(Gahloth et al., 2017)。
Biochem/physiol Actions
カルバペネムの生合成、パントテン酸塩およびCoAの生合成、および二次代謝物の生合成における代謝物です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
76200295787SML0654
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (NT)
assay
99%
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
liquid
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
color
white
color
colorless
color
-
color
white to light brown
optical activity
[α]/D 17±2°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]20/D +30±1°, c = 5% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
16702-BULK: + 16702-50MG: + 16702-VAR: + 16702-500MG: + 16702-10MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)