If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
liquid
optical activity
[α]20/D +30±1°, c = 5% in H2O
impurities
≤0.002% heavy metals, ≤0.5% 3-aminopropanol
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
color
colorless
refractive index
n20/D 1.496-1.500
density
1.20 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)/t7-/m0/s1
InChI key
SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N
Application
- アラントイン、ビサボロール、D-パンテノール、グリチルリチン酸ジカリウムの組み合わせが、ケラチノサイトによる UVB 誘発 PGE(2)合成を軽減:この研究では、D-パンテノールと他の化合物を組み合わせた場合の、ケラチノサイトにおける UVB 誘発性炎症に対する保護効果を調査しています。その結果は、紫外線誘発性の損傷や炎症を軽減することを目的としたスキンケア製剤における D-パンテノール′の役割を強調しています(Tan et al., 2024)。
- 横紋筋融解症による急性腎障害に対する D-パントテノールの保護効果:この研究では、横紋筋融解に起因する急性腎障害の緩和における D-パントテノールの保護特性を調査しています。この調査結果は、D-パントテノールの腎保護および回復における潜在的な治療用途を示唆しています(Semenovich et al., 2022)。
- 白内障手術を受ける患者における α-グリセリルホスホリルコリンと D-パンテノールの点眼薬:この臨床試験では、白内障手術を受ける患者を対象に、D-パンテノールを含有する点眼薬の有効性を調査し、術後の回復と眼の健康を促進する可能性を示しています(Martone et al., 2022)。
- 一般的な化粧品成分が、大気汚染による皮膚の酸化ストレスおよび炎症促進反応を軽減しうる:この研究では、大気汚染による酸化ストレスおよび炎症から皮膚を保護する D-パンテノールの役割が強調されており、都市環境向けの化粧品処方におけるその重要性を強調しています(Hergesell et al., 2022)。
Biochem/physiol Actions
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source synthetic |
| assay ≥98.0% (NT) | assay 99% | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - |
| form liquid | form solid | form solid | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| color colorless | color - | color white | color - |
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 回答-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
役に立ちましたか?
-
-
이 제품은 USP 인증을 받은 제품일까요?
1 回答-
No, this product is not USP certified.