スキップする
ED
エチレンジアミン四酢酸
purified grade, ≥98.5%, powder
別名:
(エチレンジニトリロ)四酢酸, EDTA, エダタミル, エチレンジニトリロ四酢酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥3,670
500 g
カートの在庫状況を確認する
¥10,400
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥13,900
5 kg
カートの在庫状況を確認する
¥41,100
この商品について
化学式:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
CAS番号:
分子量:
292.24
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030907
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-449-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1716295
¥3,670
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
purified grade
Quality Level
assay
≥98.5%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
General description
エチレンジアミン四酢酸(EDTA)は手頃な価格のキレート剤です。また、アミノポリカルボン酸と六座配位子であり、カチオンと八面体錯体を形成します。エチレンジアミン四酢酸(EDTA)は、天然の水資源に浸出する可能性があるため、ファイトレメディエーションには推奨しません。EDTAは、化粧品や製薬産業で使用されます。また、偽性血小板減少症では血小板凝集をもたらします。さらに、キレート療法では、血液および脂質の過酸化中の酸化的損傷からの保護を誘発し、心血管および四塩化炭素により誘発された肝線維症の治療に役立つ場合があります。
Application
エチレンジアミン四酢酸は以下の用途で使用される場合があります:
  • 染色緩衝液の構成要素として
  • 上皮細胞接着分子(EpCAM+)細胞をフルオレセインイソチオシアネート(FITC)抱合抗体とインキュベートするための緩衝液の構成要素として細胞選別研究目的に
  • 粘膜筋線維芽細胞を単離するための上皮細胞の処理に
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E98844005-OPE8008
grade
purified grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
assay
≥98.5%
assay
99.4-100.6%
assay
≥99.5%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pH
7.1-7.7
form
powder
form
powder
form
crystalline powder (Fine)
form
solution
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under エチレンジアミン四酢酸
signalword
Warning
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
target_organs
Respiratory Tract
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
wgk
WGK 3
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
ED-1KG:4.548173399331E12 + ED-5KG:4.548173394817E12 + ED-500G:4.548173399348E12 + ED-100G:4.548173392301E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Functional modulation of Crohn?s disease myofibroblasts by anti-tumor necrosis factor antibodies
Di Sabatino A, et al.
Gastroenterology, 133(1), 137-149 (2007)
Induced Plant Accumulation of Lithium
Kavanagh L, et al.
Geostandards Newsletter, 8(2), 56-56 (2018)
Membrane glucocorticoid receptors (mGCR) are expressed in normal human peripheral blood mononuclear cells and up-regulated after in vitro stimulation and in patients with rheumatoid arthritis
Bartholome B, et al.
Faseb Journal, 18(1), 70-80 (2004)
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
M3782-1EA04061824138757
M3907-1EA04061824138788
Z683329-1EA04061833582558
Z683310-1EA04061833582541
EDSPAK00104053252468704
SBP2349-0.05MG04061832165783
MAB143504053252610950
A4227-200UL04061837718830
Z645990-1EA04061833569719
Z646032-1EA04061833569870
Z645982-1EA04061833053621
ED-100G04061835544721
ED-5KG04061833620076
ED-500G04061835544745
ED-1KG04061835544738
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf