Merck
CRMAPKR
Aniline Point Standard
ASTM D 611 (62.30°C)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
製品CRMAPKRは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
この商品について
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
294-799-5
NACRES:
NA.24
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
certified reference material
agency
according to ASTM® 611
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
bp
90-300 °C
mp
-49 °C
application(s)
petroleum
format
mixture
Quality Level
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
General description
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Fuels Testing Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM)
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
84.2 - 158.0 °F - closed cup
flash_point_c
29 - 70 °C - closed cup
適用法令
Group 4: Flammable liquids + Type 2 petroleums + Hazardous rank III + Water insoluble liquid
fsl
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
CRMAPKR-250ML:
jan