スキップする
CRM017
Trace Metals - Powdered Paint 1
certified reference material, pkg of 20 g
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
20 g
カートの在庫状況を確認する
¥23,000
この商品について
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
¥23,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
certified reference material
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 20 g
manufacturer/tradename
RTC CRM017-020
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
7.48
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
  • N.I.S.T. Traceable
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
CRM013QC1488QC1132
Supelco
Supelco
QC1132
Trace Metals 1-WP
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
pH
7.48
pH
6.35
pH
-
pH
-
アナライト
詳細
  • Lead
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
Specified Class I Designated Chemical Substances
prtr
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
CRM017-20G:
jan
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
CRM017-20G04061834353546