スキップする
252425
ローダミンB
Dye content 90 %
別名:
テトラエチルローダミン, ブリリアントピンクB, ベーシックバイオレット10, ローダミンO
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C28H31ClN2O3
CAS番号:
分子量:
479.01
EC Number:
201-383-9
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
45170
Beilstein/REAXYS Number:
4091619
製品252425は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
composition
Dye content, 90%
mp
210-211 (dec.) (lit.)
λmax
543 nm
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI key
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Application
レ-ザ-用色素に適しています。カドミウム比色分析用試薬。
Features and Benefits
強力な色素です。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ローダミンB
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
252425-BULK: + 252425-5G: + 252425-1G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Van Duong Ta et al.
Scientific reports, 3, 1362-1362 (2013-03-02)
Optical microcavities are important for both fundamental studies of light-matter interaction and applications such as microlasers, optical switches and filters etc... Tunable microresonators, in which resonant modes can be manipulated, are especially fascinating. Here we demonstrate a unique approach to
Linda Johansson et al.
Ultrasonics, 53(5), 1020-1032 (2013-03-19)
An acoustic trap with miniaturized integrated transducers (MITs) for applications in non-contact trapping of cells or particles in a microfluidic channel was characterized by measuring the temperature increase and trapping strength. The fluid temperature was measured by the fluorescent response
Ewa Anna Blazejewska et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 27(3), 642-652 (2008-12-17)
The aim of this study was to investigate the transdifferentiation potential of murine vibrissa hair follicle (HF) stem cells into corneal epithelial-like cells through modulation by corneal- or limbus-specific microenvironmental factors. Adult epithelial stem cells were isolated from the HF