表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥34,400 |
5 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥110,000 |
この商品について
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
3
biological source
bacterial (Streptococcus sp.)
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
lyophilized solid
mol wt
~30 kDa
capacity
~5 mg/mg, solid binding capacity (IgG)
storage temp.
−20°C
General description
遺伝子改変のトランケートされたタンパク質 G;は、IgGへの親和性を維持しますが、アルブミン及びFab結合部位及び膜結合領域を欠いています。
プロテインGは、細胞壁タンパク質であり、G群連鎖球菌から得られます。このタンパク質の細胞外部分は2/3個の小さいドメインまたは血清アルブミン結合ドメイン(GAドメイン)および2/3個の免疫グロブリン(IgG)結合ドメイン(Bドメイン)から成ります。
Application
プロテイン G′ Streptococcus sp.(レンサ球菌)由来は、in vitroアクチン標識アッセイに使用されています。[1]
Biochem/physiol Actions
プロテインGは、全てのヒトおよびマウスIgGサブクラスに結合できます。抗体のフラグメント結晶化可能(Fc)および抗原結合フラグメント(Fab)部分に結合できます。
Physical form
凍結乾燥粉末(Tris-HClバッファ-溶液, pH 7.5)
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| biological source bacterial (Streptococcus sp.) | biological source mouse | biological source - | biological source - |
| form lyophilized solid | form buffered aqueous solution | form lyophilized powder | form aqueous ethanol suspension |
| mol wt ~30 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| capacity ~5 mg/mg, solid binding capacity (IgG) | capacity - | capacity - | capacity - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant expressed in unspecified host | recombinant expressed in E. coli |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)