サイズを選択してください
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 500 mL | 在庫あり出荷可能from三田市テクノパーク16-4 | ¥4,410 |
この商品について
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
20 % (w/v)
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| concentration 20 % (w/v) | concentration 48-52% (by HCl, titration), 50% in H2O | concentration 0.05 M, 1/20 N | concentration 0.02 M, 1/50 N |
| form liquid | form liquid (viscous) | form liquid | form liquid |
| density 1.19 g/cm3 at 20 °C | density 1.515 g/mL at 25 °C | density 1 g/cm3 at 20 °C | density - |
| vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) |
| availability available only in Japan | availability - | availability available only in Japan | availability available only in Japan |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 水酸化ナトリウム 溶液
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
劇物
pdsc
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
28-2979-5-500ML-J:4.548173016733E12
jan
関連コンテンツ
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| 28-2979-5-500ML-J | 04061838097132 |