スキップする
PP54
IgG、マウス
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
ELISA: suitable
Application:
ELISA
Citations:
39
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
assay
95% (SDS-PAGE)
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
25 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
マウスIgG、全分子、正常マウス血清から精製。純度:95%、SDS-PAGEによる
Application
研究のカテゴリ
炎症および免疫学
研究のサブカテゴリ
免疫グロブリンおよび免疫
Physical form
0.01M PBS、0.15M塩化ナトリウム、0.1%アジ化ナトリウム、pH 7.1を含有するバッファー中の精製マウスポリクローナルIgG。
フォーマット:精製
精製プロテインA
Preparation Note
受領日から1年間安定です。
Analysis Note
ELISA: この抗体をELISAで使用しました。
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SAB4200796A9316M8642
IgG, Mouse
Sigma-Aldrich
PP54
IgG, Mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
goat
biological source
goat
antibody form
purified antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200, 300
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
direct ELISA: 1:20,000-1:40,000 using 1 μg/ml bovine IgG for coating
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, western blot: 1:30,000
technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
clone
polyclonal
clone
BG-18, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
PP54:
jan
文書ライブラリにアクセスする
Neprilysin is identical to skin fibroblast elastase: its role in skin aging and UV responses.
Morisaki, N; Moriwaki, S; Sugiyama-Nakagiri, Y; Haketa, K; Takema, Y; Imokawa, G
The Journal of Biological Chemistry null
Lin28 regulates BMP4 and functions with Oct4 to affect ovarian tumor microenvironment.
Ma, W; Ma, J; Xu, J; Qiao, C; Branscum, A; Cardenas, A; Baron, AT; Schwartz, P; Maihle, NJ; Huang, Y
Cell Cycle null
Astaxanthin attenuates the UVA-induced up-regulation of matrix-metalloproteinase-1 and skin fibroblast elastase in human dermal fibroblasts.
Suganuma K, Nakajima H, Ohtsuki M, Imokawa G
Journal of Dermatological Science null
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
PP5404053252317354