スキップする
MP12W15
mPAGE® 12% Bis-Tris Precast Gels
12% Bis-Tris, 15 well, 1mm
別名:
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41105320
NACRES:
NC.01
Cassette w × l:
10 cm × 8 cm
Gel thickness:
1 mm
Well maximum volume:
40 μL
Compatibility:
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
Packaging:
pkg of 10 gels
Shelf life:
18 mo.
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
mPAGE® 12% Bis-Trisプレキャストゲル, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 15 well
shelf life
18 mo.
packaging
pkg of 10 gels
L × W × wells
10 cm × 8 cm × 15 well
cassette W × L
10 cm × 8 cm
gel thickness
1 mm
well maximum volume
40 μL
well wells
15 wells
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
storage temp.
2-8°C
General description
mPAGE 12% Bis-Trisプレキャストゲル、10x8 cm
  • メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Application
高分解能タンパク質分離のためのmPAGE 12% bis-trisゲル
  • 最高40 μL のサンプル/ウェルをロード可能
  • 通常の泳動時間は30分間(MES、180V)または 34分間(MOPS、200V)
  • Bio-Rad Mini-PROTEANシステムを使用する場合はガスケットをリバース
  • XCell SureLockおよびその他の適合システムを使用する際はアダプタ-(MPTA)を使用
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
資料
迅速かつ確実なゲルキャスティングとタンパク質分離のためにmPAGE® TurboMixテクノロジーを用いるBis-Tris SDS-PAGEゲルキャスティングキット。
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
関連コンテンツ
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
mPAGE® ゲルは、高分解能でタンパク質を分離でき、コストを削減でき、一般的な電気泳動槽に対応しています。
すべての関連コンテンツを見る