サイズを選択してください
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
製品名
mPAGE® 10% Bis-Trisプレキャストゲル, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 10 well
shelf life
18 mo.
packaging
pkg of 10 gels
L × W × wells
10 cm × 8 cm × 10 well
cassette W × L
10 cm × 8 cm
gel thickness
1 mm
well maximum volume
80 μL
well size
10 well
compatibility
mPAGE® (MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System)
storage temp.
2-8°C
General description
- メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Application
- 1ウェルあたり最高60 μLのサンプルを添加できます
- 通常のランタイムは 26 分(MES、180V)または 31 分(MOPS、200V)
- Bio-Rad Mini-PROTEANシステムを使用する場合のリバースガスケット
- XCell SureLockおよびその他の互換性のあるシステムにはアダプター(MPTA)を使用してください
ウェスタンブロッティング
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under mPAGE® 10% Bis-Trisプレキャストゲル
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
MP10W10:
jan
試験成績書(COA)
プロトコル
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
資料
迅速かつ確実なゲルキャスティングとタンパク質分離のためにmPAGE® TurboMixテクノロジーを用いるBis-Tris SDS-PAGEゲルキャスティングキット。
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
関連コンテンツ
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
mPAGE® ゲルは、高分解能でタンパク質を分離でき、コストを削減でき、一般的な電気泳動槽に対応しています。