表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116130
Suitability:
pyrogenic bacteria
Manufacturer/tradename:
PyroMAT®
Application(s):
pharmaceutical
pyrogen testing
pyrogen testing
Storage temp.:
2-8°C
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
feature
Non-endotoxin pyrogen control of heat killed Staphyloccus aureus for use in monocyte activation test
Quality Segment
packaging
pkg of 1 vial
manufacturer/tradename
PyroMAT®
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
compatibility
configured for PyroDetect System, configured for PyroMAT® System
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
pyrogenic bacteria
General description
PyroMAT®システムは、凍結保存されたMono-Mac-6(MM6)ヒト単球細胞を単球の原料として使用しています。エンドトキシンおよび非エンドトキシン発熱物質(NEP)を含む幅広い発熱物質に対する反応は、Mono-Mac-6細胞が産生するインターロイキン-6(IL-6)をELISAで測定することによって判定されます。
NEPコントロールHKSAは、黄色ブドウ球菌の過熱死調製物で、凍結乾燥の形態で提供されます。HKSAは、単球のTLR2受容体を活性化する非エンドトキシン発熱物質(NEP)で、PyroMAT®システム(発熱物質検出のための単球活性化試験)のポジティブコントロールとして使用できます。
NEPコントロールHKSAは、黄色ブドウ球菌の過熱死調製物で、凍結乾燥の形態で提供されます。HKSAは、単球のTLR2受容体を活性化する非エンドトキシン発熱物質(NEP)で、PyroMAT®システム(発熱物質検出のための単球活性化試験)のポジティブコントロールとして使用できます。
Application
過熱死黄色ブドウ球菌のNEPコントロールは、PyroMAT®システムのポジティブコントロールとして使用できます。製品固有バリデーション(PSV)、あるいは医薬品に含まれる非エンドトキシン発熱汚染物質をシステムが検出できることを示す定常的試験に適しています。
Biochem/physiol Actions
TLR-2作動薬
Features and Benefits
MATで使用する濃度のエンドトキシンフリー製品
Preparation Note
未開封バイアルを2~8℃で保存してください。
使用期限切れの未開封バイアルは使用しないでください。
再懸濁したアリコートは-20℃で保存してください。
アリコートの保存可能期間は、技術データシートで確認できます。
使用期限切れの未開封バイアルは使用しないでください。
再懸濁したアリコートは-20℃で保存してください。
アリコートの保存可能期間は、技術データシートで確認できます。
Legal Information
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
MATHKSA:
jan