スキップする
ABT280
抗ペリオスチン(Pan)抗体
0.5 mg/mL, from rabbit
別名:
Periostin, PN, Osteoblast-specific factor 2, OSF-2
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
7
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Postn(50706)
General description
ペリオスチン(別名:PNまたは骨芽細胞特異的因子2(OSF-2))はPOSTN/OSF2遺伝子によってコードされており、分泌型細胞外マトリックスタンパク質で、細胞接着だけでなく、細胞の付着と拡散の誘導にも関与しているようです。骨では、ペリオスチンは石灰化を促進し、結合組織のフィブロネクチン細胞外マトリックスへのBMP1タンパク質の取り込みを助けます。ペリオスチンは骨膜と歯根膜に優先的に発現しますが、発生中の心臓や他の組織にも発現が認められます。またペリオスチンは、多くのがんで過剰発現しており、そのようながんの成長を支持する役割に寄与し、PI3K/Akt/生存経路の活性化を通してがん細胞の化学療法抵抗性を助けます。
実測値:約75~85 kDaUniprotでは、93、90、90、87、87 kDaの5つのアイソフォームが記載されています。しかし、実測値は75~85 kDaです。
Immunogen
マウスペリオスチンのファシクリン1ドメインに由来する直鎖ペプチド
Application
ウェスタンブロッティング:マウス肺抽出物においてペリオスチン(汎)が検出されました。
免疫組織染色:報告された特定組織においてペリオスチン(汎)が検出されました(Kruzynska-Frejtag, A., et al. (2004).Dev Dyn.229(4):857-868.; Butcher, J. T., et al. (2007).Dev Biol. 302(1):256-266.; Norris, R. A., et al. (2007).J Cell Biochem. 101(3):695-711.; Inai, K., et al. (2008).Dev Biol. 315(2):383-396.; Norris, R. A., et al. (2008).Dev Biol. 316(2):200-213)。
抗ペリオスチン(汎)抗体はペリオスチン(汎)に対する抗体であり、ウェスタンブロッティングおよびIHCに使用できます。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
ECMタンパク質
Biochem/physiol Actions
この抗体はペリオスチンのすべてのスプライス変異体を検出します。
Physical form
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、PBSバッファー溶液
Preparation Note
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
Analysis Note
マウス肺組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのマウス肺組織ライセート中のペリオスチン(汎)を検出できます。
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SAB4300696ABT253SAB2101847
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
mouse ... Postn(50706)
Gene Information
mouse ... Postn(50706)
Gene Information
human ... POSTN(10631)
Gene Information
human ... POSTN(10631)
species reactivity
mouse
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
mouse
species reactivity
dog, mouse, human, pig, bovine
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
適用法令
ABT280:
jan
文書ライブラリにアクセスする
Wanida Ono et al.
Nature communications, 7, 11277-11277 (2016-04-14)
Dental root formation is a dynamic process in which mesenchymal cells migrate toward the site of the future root, differentiate and secrete dentin and cementum. However, the identities of dental mesenchymal progenitors are largely unknown. Here we show that cells
N Sakagami et al.
Journal of dental research, 97(11), 1260-1267 (2018-05-11)
Craniofacial development requires a set of patterning codes that define the identities of postmigratory mesenchymal cells in a region-specific manner, in which locally expressed morphogens, including fibroblast growth factors (FGFs) and bone morphogenetic proteins (BMPs), provide instructive cues. Msx2, a
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
ABT28004053252976896