スキップする
8.17023
Butylhydroxyanisole
E 320
別名:
Butylhydroxyanisole, BHA, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
2-[(CH3)3C]-4-(CH3O)C6H3OH
CAS番号:
分子量:
180.24
UNSPSC Code:
12352104
E Number:
E320
EC Index Number:
246-563-8
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
vapor pressure
1.33 hPa ( 105 °C)
Quality Segment
form
solid
pH
4.8 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
263 °C/1013 hPa
mp
48-63 °C
transition temp
flash point 142.1 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(C)c1cc(c(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
InChI key
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Application
Butylhydroxyanisole is an antioxidant and is typically used as an additive for the preservation of food.
Disclaimer
The substance 8.17023 has no REACH registration because the only supported use is the use in medicinal products for human or veterinary use or in food or feedingstuffs according to article 2 of the REACH Regulation (EC) No 1907/2006.
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
817023100004022536424873