スキップする
8.02482
Chromium(II) chloride
for synthesis
別名:
Chromium(II) chloride, Chromium dichloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
Cl2Cr
CAS番号:
分子量:
122.90
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-163-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
powder
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
powder
potency
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: reductant
mp
823-825 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/2ClH.Cr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
XBWRJSSJWDOUSJ-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (oxidimetric): 89.0 - 93.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
8.180908.222661.00229
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
mp
823-825 °C
mp
1152 °C
mp
197 °C
mp
197 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
potency
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
440 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chromium(II) chloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
8024820010: + 8024820000: + 8024829999:
jan
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
802482001004022536373645