スキップする
76175BC
MVP ICON® Conductivity Standard Solution, 500 μS/cm
for use with MVP ICON®Conductivity & Concentration Probe (78089BC)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥8,130
この商品について
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NB.61
¥8,130
カートの在庫状況を確認する
詳細情報をリクエスト
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
MVP ICON®
Quality Segment
form
liquid
feature
calibration
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with MVP ICON®Conductivity & Concentration Probe (78089BC)
General description
Conductivity Standard Solution (500 μS/cm) for MVP ICON® Conductivity & Concentration Probe
SPECIFICATIONS:
  • Potassium chloride conductivity Standard, 500 μS/cm, at 25 °C
  • Conductivity at 25 °C: 499 - 501 μS/cm
  • Traceable to NIST SRM 3193
Application
For use in performing 3-point calibration of the MVP ICON® pH/Temperature Probe (78088BC)
Packaging
Clear plastic bottle with white screw cap
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
COND5056890COND25
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
product line
MVP ICON®
product line
-
product line
-
product line
-
application(s)
food and beverages
application(s)
environmental
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
form
liquid
form
-
form
-
form
-
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
RTC COND-50-0.500
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
RTC COND-25-0.500
compatibility
for use with MVP ICON®Conductivity & Concentration Probe (78089BC)
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
7617504065265648752