安全性情報
56890
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 300 μS/cm at 25 °C
別名:
Conductivity Calibration Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥32,400
¥32,400
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥32,400
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥32,400
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
≤2.5% KCl (T)
導電率
297.0-303.0 μS/cm at 25 °C
密度
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Conductivity standard is used for the calibration of conductivity measurements.[1] The conductivity standard solution, which can be used for conductivity measurements can be sodium chloride or potassium chloride solution of a definite concentration.[2]
Standard
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
56890-VAR:
56890-500ML:
56890-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bela G, et al.
Analysis and Analyzers (2016)
Volunteer stream monitoring a methods manual null