スキップする
5.89591
1,4-ジオキサン
anhydrous, 99.8%
別名:
ジエチレンオキシド, ジオキサン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C4H8O2
CAS番号:
分子量:
88.11
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
102551
MDL number:
Assay:
99.8%
Grade:
anhydrous
Bp:
100-102 °C (lit.)
Vapor pressure:
27 mmHg ( 20 °C), 40 mmHg ( 25 °C)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
27 mmHg ( 20 °C), 40 mmHg ( 25 °C)
assay
99.8%
autoignition temp.
356 °F
expl. lim.
22 %
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-ジオキサン
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
supp_hazards
適用法令
第4類:引火性液体 + 第一石油類 + 危険等級II + 水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
第一種指定化学物質
prtr
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. ¿tiene tapón septum?
    1 回答
    1. The type of top for this product depends on the package size ordered.