サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
Quality Segment
agency
BP, NF, Ph. Eur.
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
107-117 °C
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,26-27H,2-16H2,1H3
InChI key
NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency BP, Ph. Eur., NF | agency traceable to Ph. Eur. Y0000800, traceable to USP 1043105 | agency - | agency EP |
| form solid | form - | form - | form solid |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line - |
| Quality Level 500 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| mp 107-117 °C | mp 115-118 °C (lit.) | mp - | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Emprove®プログラムを使用してGMPを遵守します。
Emprove® Dossiersで資格認定を加速し、コンプライアンスを維持し、時間を節約しましょう。
注意: EmproveSuite.comに移動します。ユーザー名とパスワードはSigmaAldrich.comとは別のもので、異なる場合があります。
無料会員登録すると、数分でEmprove® Dossiersにアクセスできます。 購読プランをアップグレードして、Emprove® Suiteの高度でカスタマイズされたコンテンツをアンロックしてください。
お探しのものが見つかりませんか?Emprove® プログラムのヘルプページをご覧ください。.