スキップする
20-105
マラカイトグリーン溶液A
別名:
マラカイトグリーン染料, マラカイトグリーン溶液, マラカイトグリーン試薬
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
shipped in
wet ice
Application
マラカイトグリーンアッセイキットでの使用のため。
研究カテゴリー
すべて
Physical form
10mMモリブデン酸アンモニウム、1N HCl、3.4%エタノール
Preparation Note
4°Cで2年間
Analysis Note
マラカイトグリーンアッセイで常に評価されています。
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
20-1041.106301.10329
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder (dehydrated (DCM))
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
GranuCult®
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
20-105:
jan
文書ライブラリにアクセスする
Isabelle Guisle et al.
Sleep, 43(4) (2019-11-09)
Aggregates of hyperphosphorylated tau protein are a hallmark of Alzheimer's disease (AD) and other tauopathies. Sleep disturbances are common in AD patients, and insufficient sleep may be a risk factor for AD. Recent evidence suggests that tau phosphorylation is dysregulated
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
20-10504053252286254
54020-U04061832566832