スキップする
12-349
ヤギ抗マウスIgG抗体、HRPコンジュゲート
Upstate®, from goat
別名:
HRP コンジュゲートヤギ抗マウス IgG 抗体, ヤギ抗 IgG 抗体
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
318
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
goat
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
免疫グロブリンG(IgG)はヒト血清中に最も豊富に存在するタンパク質の1つであり、成人の血液中の正常値は8~17 mg/mLです。IgGは微生物に対する生体防御に重要であり、適応免疫応答の一環としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には2つの別々の機能があります。すなわち、応答を誘導した病原体に結合する機能と、抗原を破壊するために他の細胞や分子を動員する機能です。IgGプールの変動は体細胞組み換えによって生じ、任意の時点における個体の特異性の数は1011バリアントに及ぶと推定されています。
Immunogen
高度精製全マウス IgG。
Application
ヤギ抗マウスIgG抗体、HRPコンジュゲートは、ELISA、IHおよびWBで使用するためのマウスIgGに対する抗体です。
他の研究用途
ELISAおよび免疫組織染色:
ELISAには1:10,000~1:40,000、免疫組織染色には1:500~1:2,000のワーキング希釈倍率をお勧めします。
他の用途に最適な抗体希釈倍率は、お客様が決めてください。
研究カテゴリー
二次抗体および対照抗体
研究サブカテゴリー
全免疫グロブリン二次抗体
Biochem/physiol Actions
マウスIgG重鎖および軽鎖を認識します。
Physical form
0.02 Mリン酸カリウム、0.15 M塩化ナトリウム、pH 7.2、10 mg/mL BSA、および0.01%ゲンタマイシン硫酸塩から凍結乾燥された西洋ワサビペルオキシダーゼと結合したバッファー中の精製ヤギポリクローナルIgG。
再水和: 50%グリセロールを含む500 µLの滅菌蒸留水を加え、1 mg/mLのストック溶液を作製してください。
Preparation Note
-20ºCで受領日から1年間安定です。
Analysis Note
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1,000~1:4,000で、ウェスタンブロッティング(ドットブロット)に適しています。
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
12-34812-342AP181P
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
biological source
goat
biological source
goat
biological source
rabbit
biological source
goat
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
species reactivity
mouse
species reactivity
rabbit
species reactivity
sheep
species reactivity
mouse
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
13 - Non Combustible Solids
文書ライブラリにアクセスする
資料
二次抗体を選ぶ判断において考慮すべき主な因子をご説明します。動物種、サブクラス、アイソタイプ、標識などについてご確認ください。
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
Ryan J Taft et al.
Epigenetics & chromatin, 4, 13-13 (2011-08-05)
Transcription initiation RNAs (tiRNAs) are nuclear localized 18 nucleotide RNAs derived from sequences immediately downstream of RNA polymerase II (RNAPII) transcription start sites. Previous reports have shown that tiRNAs are intimately correlated with gene expression, RNA polymerase II binding and
Research on promoting periodontal regeneration with human basic fibroblast growth factor-modified bone marrow mesenchymal stromal cell gene therapy.
Zhen Tan, Qing Zhao, Ping Gong, Yang Wu, Na Wei, Quan Yuan, Chuan Wang, Dapeng Liao, Hua Tang
Cytotherapy null
Swan Lin et al.
Pharmaceutical research, 33(1), 72-82 (2015-08-02)
To gain knowledge of lung clearance mechanisms of inhaled tissue plasminogen activator (tPA). Using an in vivo mouse model and ex vivo murine whole organ cell suspensions, we examined the capability of the lungs to utilize LRP1 receptor-mediated endocytosis (RME)