スキップする
1.08331
トルエン
for spectroscopy Uvasol®
別名:
Toluol, Methylbenzene
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H5CH3
CAS番号:
分子量:
92.14
UNSPSC Code:
12191501
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
203-625-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635760
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
110-111 °C (lit.)
Vapor pressure:
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
vapor density
3.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0001 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmittance
285 nm, ≥15%, 290 nm, ≥60%, 300 nm, ≥80%, 310 nm, ≥90%, 335 nm, ≥96%, 350 nm, ≥98%
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
kinematic viscosity
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
transition temp
flash point 4 °C
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 285 nm Amax: ≤0.82, λ: 290 nm Amax: ≤0.22, λ: 300 nm Amax: ≤0.10, λ: 310 nm Amax: ≤0.05, λ: 335 nm Amax: ≤0.02, λ: 350 nm Amax: ≤0.01
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
General description
Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified.
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
320552179418676756
トルエン for spectroscopy Uvasol&#174;
Supelco
1.08331
トルエン
トルエン ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
320552
トルエン
トルエン ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
179418
トルエン
トルエン ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
676756
トルエン
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
toxicology assay: suitable
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
7 %
expl. lim.
7 %
expl. lim.
7 %
expl. lim.
7 %
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under トルエン
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.9 °F
flash_point_c
4.4 °C
適用法令
劇物
pdsc
第4類:引火性液体 + 第一石油類 + 危険等級II + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified