スキップする
1.01136
Ammonium carbonate
EMPROVE® ESSENTIAL, NF
別名:
Ammonium carbonate, salt of hartshorn
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
CAS番号:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
E Number:
E503
EC Index Number:
233-786-0
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
agency
NF
Quality Segment
vapor pressure
69 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
1800-2150 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
320 g/L
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+H4].N.[O-]C(=O)O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
InChI key
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
General description
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Ammonium carbonate is mostly used as acidic regulator. Ammonium carbonate Emprove® Essential is suitable for pharmaceutical applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium carbonate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 1
適用法令
1011369051BWT: + 1011360000: + 1011369999: + 1011369051: + 1011369025:
jan
Emprove®プログラムを使用してGMPを遵守します。
Emprove® Dossiersで資格認定を加速し、コンプライアンスを維持し、時間を節約しましょう。
Dossiers をダウンロード
注意: EmproveSuite.comに移動します。ユーザー名とパスワードはSigmaAldrich.comとは別のもので、異なる場合があります
無料会員登録すると、数分でEmprove® Dossiersにアクセスできます。 購読プランをアップグレードして、Emprove® Suiteの高度でカスタマイズされたコンテンツをアンロックしてください。
お探しのものが見つかりませんか?Emprove® プログラムのヘルプページをご覧ください。.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
101136905104022536016580