スキップする
08-115
Rat Collagen Type I
from rat tail, liquid, 2-5 mg/mL, suitable for cell culture, used for 3D gel formation
別名:
ラット尾コラーゲン, ラット尾コラーゲンタイプ I
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
rat
Form:
liquid, solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable (and for 3D proliferation assays.)
Concentration:
100 mg
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
I型コラーゲン、ラット尾部, 100 mg, solution, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
rat
Quality Level
form
liquid, solution
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
100 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (and for 3D proliferation assays.)
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rat ... COL1A1(29393)
General description
ヒトでは、I型コラーゲンがコラーゲンの中で最も豊富に存在し広く発現しています。このヘテロ三量体には、2つのα1 (I)鎖と1つのα2 (I)鎖が含まれています。[1]I型コラーゲンα 1(COL1A1)はI型コラーゲンの主要な成分であり、I型コラーゲンのpro-α 1鎖をコードします。[2]これは、Gly-Xaa-Yaaトリペプチド配列の反復を有します。コラーゲンα1(I)鎖タンパク質は、コラーゲン複合体スーパーファミリーのメンバーです。[1]COL1A1は、フォン・ヴィレブランド因子C型(vWFC)ドメイン、コラーゲン三重らせんの反復、および線維状コラーゲンC末端ドメイン(COLF)を有します。[2]
Application
I型コラーゲン、ラット尾部は以下に使用されています:
  • コラーゲンの3D増殖アッセイ[1]
  • アテロコラーゲン増殖アッセイ[1]
  • 比較研究において、高純度バテライト形炭酸カルシウム(CaCO3)結晶のメソポーラスコアでテンプレーティング用のマイクロカプセルを作成して構造-特性の関係を評価するため[2]
  • カバースリップコーティングにおいて、細胞共培養および慢性硬膜下血腫(CSDH)患者血腫サンプル誘導傷害モデルを作成するためにヒト脳微小血管内皮細胞株(hCMEC/D3)を増殖するため[3]
Biochem/physiol Actions
I型コラーゲンα 1(COL1A1)は、化学療法抵抗性において重要な役割を果たし、治療標的として機能する可能性があります。また、カルボプラチン耐性卵巣癌(OV)に関与します。[1]COL1A1は、大腸癌(CRC)の発生における癌遺伝子として機能します。[2]優性遺伝性のCOL1A1遺伝子の突然変異は、骨形成不全症(OI)などの結合組織障害を引き起こします。[1]
Physical form
0.02N酢酸、pH 3.67
Preparation Note
4°Cで1年間
Analysis Note
均一なゲル化の試験と、PC-12ラット細胞の接着および拡散の試験で常に評価されています。
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
11179179001234138AB765P
Collagen from rat tail tendon
Roche
11179179001
Collagen
biological source
rat
biological source
rat tail
biological source
human skin
biological source
rabbit
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (and for 3D proliferation assays.)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
concentration
100 mg
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid, solution
form
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
form
lyophilized
form
-
Gene Information
rat ... COL1A1(29393)
Gene Information
rat ... Col1a1(29393)
Gene Information
-
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Still not finding the right product?
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
資料
ラミニン、コラーゲン、フィブロネクチンなどの細胞外基質タンパク質は細胞培養の際の細胞接着基質として使用されます。
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
M Yebra et al.
The Journal of biological chemistry, 271(46), 29393-29399 (1996-11-15)
The urokinase plasminogen activator (uPA) interacts with its cell surface receptor (uPAR), providing an inducible, localized cell surface proteolytic activity, thereby promoting cellular invasion. Evidence is provided for a novel function of cell surface-associated uPA.uPAR. Specifically, induction of cell surface
Kerim B Kaylan et al.
Scientific reports, 6, 23490-23490 (2016-03-31)
The bipotential differentiation of liver progenitor cells underlies liver development and bile duct formation as well as liver regeneration and disease. TGFβ and Notch signaling are known to play important roles in the liver progenitor specification process and tissue morphogenesis.
C Fink et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 14(5), 669-679 (2000-04-01)
To examine the influence of chronic mechanical stretch on functional behavior of cardiac myocytes, we reconstituted embryonic chick or neonatal rat cardiac myocytes to a 3-dimensional engineered heart tissue (EHT) by mixing freshly isolated cells with neutralized collagen I and
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
08-11508436037123627
質問
1–5/5 質問  
  1. Does this product require pH neutralization by addition of acid or base for gelation?
    1 回答
    1. The gelation process for this product does not require pH neutralization by the addition of acid or base. The procedure involves pipetting undiluted collagen into culture dishes, exposing them to ammonia vapor, and rinsing with sterile distilled water multiple times to remove ammonia. The final rinse is replaced with a sterile medium or balanced salt solution with serum, and the dishes are stored at 4°C until use.
      役に立ちましたか?
  2. Hi team: I hope this finds you well. May I know the concentration of collagen type I , rat tail 08-115? Much appreciated. Kind regards, Ovi
    1 回答
    1. The concentration is provided in lot specific Certificates of Analysis, typically within the range of 3 to 5 mg/ml.
      役に立ちましたか?
  3. Accidentally, I opened the collagen out of the flow chamber. Should I filter it or autoclave it to ensure the sterile conditions?
    1 回答
    1. Collagen solutions may be sterilized by dialysis in a 0.25% acetic acid and 0.5% chloroform solution.
      Avoid sterilizing the collagen solution by membrane filtration, as substantial protein loss may occur by this method. The coating of tissue culture plastic dishes may be performed by air-drying. Dried coated dishes may then be sterilized by exposure to UV light in a sterile culture hood or by rinsing with 70% ethanol.
      役に立ちましたか?
  4. Hi, what is the concentration of the collagen?
    1 回答
    1. The concentration of this product will be listed on the lot-specific Certificate of Analysis. Please see the link below to access a Certificate:
      https://www.emdmillipore.com/US/en/product/Collagen-Type-I-rat-tail,MM_NF-08-115#anchor_COA
      役に立ちましたか?
  5. Once diluted in 0.02N acetic acid, does the collagen solution require sterilisation for use in cell culture? If so, which method is the most effective: UV, autoclave or 0.22uM sterile filter (should this be PES or PVDF)?
    1 回答
    1. This product is supplied as a sterile solution in 0.02 N Acetic acid. The package size is 100 mg, however, the concentration is variable and reported on the lot-specific Certificate of Analysis. The typical range is 4 - 5 mg/mL. Dilutions can be made with sterile PBS. Further sterilization is not required. If necessary, coated slides and coverslips can be sterilized by UV.