Merck
11179179001
Roche
コラーゲン
from rat tail tendon
別名:
コラーゲン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 MG
¥20,000
¥20,000
出荷可能日2025年4月28日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
30 MG
¥20,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
¥20,000
出荷可能日2025年4月28日詳細
由来生物
rat tail
品質水準
無菌性
sterile
フォーム
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
包装
pkg of 30 mg
メーカー/製品名
Roche
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
詳細
コラーゲンは脊椎動物に豊富に存在します。41個の特異的遺伝子は42個のポリペプチドをコードし、27個のコラーゲン・タイプを産生します。コラーゲンは主に細胞外マトリックスに存在します。[1]コラーゲン・タイプIは哺乳類に豊富に存在します。[2]タイプIVコラーゲンは基底膜の重要な構造タンパク質です。これは、間質コラーゲン・タイプIとIII、および関節コラーゲン・タイプIIと化学的にも遺伝子的にも異なります。[3]
特異性
ほとんどの哺乳類細胞に対して活性。
アプリケーション
コラーゲンは、カバーガラス・コーティング溶液の調製[4][5][6][7]とコラーゲン・ゲルの収縮アッセイに用いられています。[8]
コラーゲンは、培養皿のコーティングやコラーゲン・ゲルの調製など、さまざまな細胞の培養基質として使用されます。[6][9][10]
生物化学的/生理学的作用
コラーゲンは多細胞性動物に細胞外支持を提供します。[11]コラーゲン・タイプIは、腱、靭帯から皮膚、角膜、骨および象牙質に至る広範な組織に機械的安定性、強度および靭性を提供します。[2]
特徴および利点
内容物
凍結乾燥物、細胞培養グレード、3つの10 mgバイアル
規格
生物活性: HUV-EC細胞の接着性促進試験済み。
調製ノート
作用濃度: 5 μg/cm2
5 μg/cm2細胞培養容器のコーティング、コラーゲン・ゲルの調製では、最終濃度を2~3 mg/mlにします。
再構成
最良の結果を得るには、凍結乾燥物を0.2%酢酸(v/v)溶液に溶解します。
コラーゲンゲルを調製するときのボトルの内容物は、それぞれ3.3 mlの滅菌0.2%酢酸(v/v)に溶解する必要があります。すると、最終濃度は3 mg/mlになります。
培養皿をコーティングするときの最終濃度は1~2 mg/mlにする必要があります。
注:溶解するときは撹拌せず、凍結乾燥物に酢酸を注ぎ、溶解するまで数時間放置します。この製品を完全に溶解するには、15~25°Cで最大24時間にわたって培養する必要があるかもしれません。
このコラーゲンは15~25°Cでもどします。それより高い温度では線維が破壊され、それに続くコラーゲンのゲル化が行われない可能性があります。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Roman G Szafran et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(21) (2021-11-14)
In this study, we thoroughly analyzed molecular gradient generation, its stability over time, and linearity in our high-throughput drug screening microfluidic assay (HTS). These parameters greatly affect the precision and accuracy of the device's analytical protocol. As part of the
Calcium-based nanoparticles accelerate skin wound healing.
Kawai K, et al.
PLoS ONE, 6(11), e27106-e27106 (2011)
Amulya K Saxena et al.
Journal of pediatric surgery, 44(5), 896-901 (2009-05-13)
Management of long gap esophageal atresia poses challenges. The surgical techniques for esophageal replacement are associated with complications and high morbidity. The aim of this study was to develop protocols to obtain single layer sheets of esophageal epithelial cells (EECs)
Collagen cross-links, 207-229 (2005)
Collagen: Primer in Structure, Processing and Assembly (2005)
資料
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
3D細胞培養の概要2D細胞培養と3D細胞培養の比較、3D細胞培養の利点、3D細胞培養技術について紹介します。