スキップする
721069
2,4-ジクロロ-3-ヨードピリジン
97%
別名:
2,4-ジクロロ-3-ヨード-ピリジン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C5H2Cl2IN
CAS番号:
分子量:
273.89
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
90-94 °C
functional group
chloro, iodo
SMILES string
Clc1ccnc(Cl)c1I
InChI
1S/C5H2Cl2IN/c6-3-1-2-9-5(7)4(3)8/h1-2H
InChI key
OKXJLNYZTJLVJZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
721069-1G:4548173998978 + 721069-VAR: + 721069-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Liang Zhao et al.
The Journal of organic chemistry, 73(17), 6580-6586 (2008-08-08)
A new approach wherein steric interactions between substituents of unsymmetrical bis(4-pyridyl)acetylene ligands dictate the self-selection of single isomers of [4 + 4] self-assembled squares is presented. Each [4 + 4] self-assembly is characterized by multinuclear (31)P and (1)H NMR spectroscopies
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
721069-1G04061825757544