スキップする
317543
Phenacyl 4-(bromomethyl)phenylacetate
95%
別名:
4-(Bromomethyl)phenylacetic acid phenacyl ester
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C17H15BrO3
CAS番号:
分子量:
347.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2292032
Assay:
95%
assay
95%
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
84-87 °C (lit.)
SMILES string
BrCc1ccc(CC(=O)OCC(=O)c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C17H15BrO3/c18-11-14-8-6-13(7-9-14)10-17(20)21-12-16(19)15-4-2-1-3-5-15/h1-9H,10-12H2
InChI key
BUQPIKAEKYNDAS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
317543-5G04061833372074