スキップする
1614239
USP
エチレンジアミン四酢酸 鉄(III)ナトリウム塩 水和物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Ethylenediaminetetraacetic acid iron(III) sodium salt hydrate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
200 mg
カートの在庫状況を確認する
¥45,600
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H12FeN2NaO8 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
421.09
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
¥45,600
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
API family
sodium iron edta
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Sodium iron EDTA USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
1232006D29000001269550
USP
USP
1614239
Sodium iron EDTA
Disodium edetate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D2900000
Disodium edetate
USP
USP
1269550
Fenoprofen sodium
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
sodium iron edta
API family
edta
API family
edta
API family
fenoprofen
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
1614239-200MG04061835345588