サイズを選択してください
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 20 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥168,000 |
この商品について
grade
pharmaceutical primary standard
API family
oxybutynin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N(CC)(CC#CCOC(=O)C(O)(C2CCCCC2)c1ccccc1)C
InChI
1S/C21H29NO3/c1-3-22(2)16-10-11-17-25-20(23)21(24,18-12-6-4-7-13-18)19-14-8-5-9-15-19/h4,6-7,12-13,19,24H,3,5,8-9,14-17H2,1-2H3
InChI key
FWVUDIODXYRQJW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family oxybutynin | API family oxybutynin | API family cilostazol | API family terazosin |
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
1485136-20MG:
jan
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| 1485136-20MG | 04061833852743 |