スキップする
1237600
USP
エポプロステノール ナトリウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
プロスタグランジンI2 ナトリウム塩, (5Z,9α,11α,13E,15S)-6,9-エポキシ-11,15-ジヒドロキシプロスタ-5,13-ジエン-1-酸 ナトリウム塩, PGI2-Na, エポプロステノール ナトリウム塩, プロスタサイクリン ナトリウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥427,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C20H31NaO5
CAS番号:
分子量:
374.45
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
6472195
¥427,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
epoprostenol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)/C=C/[C@H]1[C@H](O)C[C@@](O/2)([H])[C@]1([H])CC2=C\CCCC(O)=O.[Na]
InChI
1S/C20H32O5.Na/c1-2-3-4-8-15(21)10-11-16-17(22)12-18-20(16)14(13-25-18)7-5-6-9-19(23)24;/h7,10-11,15-18,20-22H,2-6,8-9,12-13H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b11-10+,14-7-;/t15-,16-,17+,18-,20+;/m0./s1
InChI key
OURCVRVJQMLUNA-QFDVFERUSA-M
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Epoprostenol sodium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Biochem/physiol Actions
プロスタサイクリン療法は肺動脈高血圧における血行動態を改善します。
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
123761111406661213103
Epoprostenol sodium United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1237600
Epoprostenol sodium
Cloprostenol sodium United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1140666
Cloprostenol sodium
Dinoprostone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1213103
Dinoprostone
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
epoprostenol
API family
epoprostenol
API family
cloprostenol
API family
dinoprostone
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C P Wheeler-Jones et al.
The Biochemical journal, 315 ( Pt 1), 41-47 (1996-04-01)
The 14-3-3 proteins inhibit protein kinase C (PKC) activity in vitro and contain conserved sequences that resemble the pseudosubstrate domain of PKC and the C-terminus of the annexins. In the present study we have identified the isoforms of 14-3-3 in
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
1237600-100MG04061833829721