スキップする
X3003
Xanthosine 3′,5′-cyclic monophosphate
≥98% (HPLC), solid
別名:
cXMP
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 vial
カートの在庫状況を確認する
¥94,600
この商品について
CAS番号:
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
¥94,600
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
mol wt
apparent mol wt 367.2
packaging
vial of 2 mg
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1n3cnc4C(=O)NC(=O)Nc34
InChI
1S/C10H11N4O8P/c15-5-6-3(1-20-23(18,19)22-6)21-9(5)14-2-11-4-7(14)12-10(17)13-8(4)16/h2-3,5-6,9,15H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,16,17)
InChI key
AAUQFLOPCIXUSK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
cXMP is a an analog of cyclic GMP that is used to evaluate phosphodiesterase activity.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C9630I2753C0985
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
apparent mol wt 367.2
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
packaging
vial of 2 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
X3003-VAR: + X3003-1VL: + X3003-1VL-PW: + X3003-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)