表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1 pkg | カートの在庫状況を確認する | ¥5,530 | |
| 1 case | カートの在庫状況を確認する | ¥60,300 |
この商品について
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122600
Material:
glass
Packaging:
pkg of 1 Case - 20 boxes of 72 slides (1440), pkg of 1 Pack - box of 72 slides
¥5,530
カートの在庫状況を確認する
material
glass
packaging
pkg of 1 Case - 20 boxes of 72 slides (1440), pkg of 1 Pack - box of 72 slides
size
25 mm × 75 mm
binding type
non-treated surface
General description
乾燥スタンドおよび保管ボックスとして使うことができる吸湿性乾燥容器に密封されています。スライドガラスの厚さは1 mmです。
当社の顕微鏡用スライドガラスは鉄含量が低く緑色の着色がない微細組織と透明性を持つホワイトガラスで作られています。また腐食耐性もあります。縁が滑らかに研磨され鋭利な切断面が除去されているので、安全に取り扱いできます。スライドガラスは特殊な熱成形プラスチックボックスに収納され、湿気や粉塵への暴露は最小限に抑えられています(各スライドガラスは事前に洗浄されています)。
連邦仕様書NNN-S-450に準拠しています。
当社の顕微鏡用スライドガラスは鉄含量が低く緑色の着色がない微細組織と透明性を持つホワイトガラスで作られています。また腐食耐性もあります。縁が滑らかに研磨され鋭利な切断面が除去されているので、安全に取り扱いできます。スライドガラスは特殊な熱成形プラスチックボックスに収納され、湿気や粉塵への暴露は最小限に抑えられています(各スライドガラスは事前に洗浄されています)。
連邦仕様書NNN-S-450に準拠しています。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| material glass | material glass | material soda-lime glass | material soda-lime glass |
| packaging pkg of 1 Case - 20 boxes of 72 slides (1440), pkg of 1 Pack - box of 72 slides | packaging pkg of 1 Case - 20 boxes of 72 slides (1440), pkg of 1 Pack - box of 72 slides | packaging case of 5 (pack 5) | packaging - |
| binding type non-treated surface | binding type non-treated surface | binding type non-treated surface | binding type - |
| size 25 mm × 75 mm | size 25 mm × 75 mm | size - | size 76 mm × 26 mm × 1 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under スライドガラス、顕微鏡
プロトコル
Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.
関連コンテンツ
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Emi Tanaka et al.
Scientific reports, 10(1), 21881-21881 (2020-12-16)
Ischemic brain injury provokes complex, time-dependent downstream pathways that ultimately lead to cell death. We aimed to demonstrate the levels of a wide range of metabolites in brain lysates and their on-tissue distribution following neonatal stroke and cell therapies. Postnatal
Salman Ul Islam et al.
Oncotarget, 8(34), 56659-56671 (2017-09-17)
Pre-mRNA processing factor (PRPF) 4B kinase belongs to the CDK-like kinase family, and is involved in pre-mRNA splicing, and in signal transduction. In this study, we observed that PRPF overexpression decreased the intracellular levels of reactive oxygen species, and inhibited
Angeliki Diamantopoulou et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(16) (2019-08-10)
Surface functionalization of TiO2 inverse opals by graphene oxide nanocolloids (nanoGO) presents a promising modification for the development of advanced photocatalysts that combine slow photon-assisted light harvesting, surface area, and mass transport of macroporous photonic structures with the enhanced adsorption
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| S8902-1PAK | 04061826747360 |
| S8902-1CS | 04061833566657 |