スキップする
R2004
抗ウサギIgG (全分子) ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, lyophilized powder
別名:
全抗体
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥21,400
5 x 1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥80,100
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IEP
Citations:
20
¥21,400
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
すべてのウサギIgに結合します。
Application
本抗体が使用され成功している用途や関連の査読論文を以下に示します。
ウエスタンブロッティング(1論文)
Biochem/physiol Actions
IgG抗体サブタイプは、免疫系の血清免疫グロブリンの中で最も豊富に存在します。B細胞によって分泌されて、血液および細胞外液に見出すことができ、細菌、菌類、およびウイルスによって引き起こされる感染症から体を守ります。母親のIgGは、胎盤を通して胎児に受け継がれますが、これは、新生児の感染症に対する免疫防御にとって不可欠です。
抗ウサギ IgG(全分子)抗体は、すべてのウサギ Ig を検出します。
Physical form
凍結乾燥品 (0.01Mリン酸ナトリウム, pH 7.2, .015 M塩化ナトリウム含有)。
Preparation Note
0.135M NaClで復元してください。
Disclaimer
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
R4880R5506R0881
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
whole antiserum
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
technique(s)
indirect ELISA: 1:30,000, quantitative precipitin assay: 3.0-4.5 mg/mL
technique(s)
radioimmunoassay: suitable
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
または
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
R2004-1MG: + R2004-BULK-N: + R2004-BULK: + R2004-1MG-PW: + R2004-5X1MG: + R2004-VAR-PW: + R2004-2MG: + R2004-VAR: + R2004-BULK-V: + R2004-50MG: + R2004PROC: + R2004-PH:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
二次抗体を選ぶ判断において考慮すべき主な因子をご説明します。動物種、サブクラス、アイソタイプ、標識などについてご確認ください。
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
R2004-5X1MG04061836694531
R2004-1MG04061836694524