スキップする
OGS589
PBR322 - PBR322 ローコピークローニングベクター
plasmid vector for molecular cloning
別名:
SnapFastベクター, クローニングベクター, プラスミド, プラスミドベクター, ベクター, 分子クローニングベクター, 発現ベクター
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
Origin of replication:
BR322 (15 copies)
Bacteria selection:
ampicillin
Reporter gene:
none
Peptide cleavage:
no cleavage
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 4361 bp
bacteria selection
ampicillin
origin of replication
BR322 (15 copies)
peptide cleavage
no cleavage
reporter gene
none
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
このプラスミドにはBR322(低コピー数)の複製起点が含まれ、1菌細胞あたり約20コピーのプラスミドを示します。また、トランスフェクトした哺乳類細胞を選択するために、MCSおよびKan耐性の上流に哺乳類CMVプロモーターが含まれています。低コピー数プラスミドは、極めて大きな導入遺伝子、または細菌細胞に有毒になりうる導入遺伝子に有用です。
プロモーター発現レベル:
Application
BR322の情報: BR322は大腸菌から分離した野生型プラスミドです。1細胞あたり約10~100コピーの頻度でプラスミドを維持できる低いコピー起点が含まれています。典型的には1細胞あたり約30~40コピーです。最も多いクローニングプラスミドには、このpUCと呼ばれるプラスミドの複製起点の派生物が含まれています。このpUCの起点は、大腸菌でプラスミドコピー数を通常制御するRepリプレッサータンパク質を除去し、複製起点自体に1つの点突然変異を生じさせることで作製されました。この点突然変異が複製起点における最も重要な違いです。このプラスミドは一般的目的の低コピークローニングベクターとして使用できます。
Analysis Note
本製品の分析証明書を参照するにはwww.oxgene.comにアクセスしてください。
Other Notes
この製品のシーケンス情報を参照するには、製品ページにアクセスしてください
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
OGS589-5UG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alexander C Cerny et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005578-e1005578 (2015-10-29)
Recycling of signaling proteins is a common phenomenon in diverse signaling pathways. In photoreceptors of Drosophila, light absorption by rhodopsin triggers a phospholipase Cβ-mediated opening of the ion channels transient receptor potential (TRP) and TRP-like (TRPL) and generates the visual
Geoffrey M Lynn et al.
Nature biotechnology, 33(11), 1201-1210 (2015-10-27)
The efficacy of vaccine adjuvants such as Toll-like receptor agonists (TLRa) can be improved through formulation and delivery approaches. Here, we attached small molecule TLR-7/8a to polymer scaffolds (polymer-TLR-7/8a) and evaluated how different physicochemical properties of the TLR-7/8a and polymer
Diana Romero et al.
Carcinogenesis, 37(1), 18-29 (2015-10-28)
Dickkopf-3 (Dkk-3) is a secreted protein whose expression is downregulated in many types of cancer. Endogenous Dkk-3 is required for formation of acini in 3D cultures of prostate epithelial cells, where it inhibits transforming growth factor (TGF)-β/Smad signaling. Here, we
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
OGS589-5UG04061834249108