表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 g | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥11,700 |
250 g | カートの在庫状況を確認する | ¥22,400 |
500 g | カートの在庫状況を確認する | ¥36,900 |
1 kg | カートの在庫状況を確認する | ¥62,900 |
この商品について
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
¥11,700
在庫あり出荷可能詳細
particle size
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
Application
未洗浄のガラスビーズは、以下の用途に使用されています:
- 真菌コロニーバイオフィルム内のタンパク質定量
- クロロフィルの抽出と定量、細胞死亡率を調べるためのミクログリア細胞の溶解
- 微生物群からのDNAおよびRNA抽出[1]
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| particle size 425-600 μm (30-40 U.S. sieve) | particle size 150-212 μm (70-100 U.S. sieve) | particle size 212-300 μm (50-70 U.S. sieve) | particle size 150-212 μm (70-100 U.S. sieve) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ガラスビーズ、非洗浄
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)