スキップする
F7553
FR 122047 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
別名:
1-[(4,5-Bis(4-methoxyphenyl)-2-thiazoyl)carbonyl]-4-methylpiperazine hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥114,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C23H25N3O3SHCl
CAS番号:
分子量:
459.99
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106300
MDL number:
¥114,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow
solubility
methylene chloride: 50 mg/mL, slightly hazy, yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].COc1ccc(cc1)-c2nc(sc2-c3ccc(OC)cc3)C(=O)N4CCN(C)CC4
InChI
1S/C23H25N3O3S.ClH/c1-25-12-14-26(15-13-25)23(27)22-24-20(16-4-8-18(28-2)9-5-16)21(30-22)17-6-10-19(29-3)11-7-17;/h4-11H,12-15H2,1-3H3;1H
InChI key
YWMAVHIKOAOSFM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective cyclooxgenase-1 (COX-1) inhibitor.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML0276E1286SML2379
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methylene chloride: 50 mg/mL, slightly hazy, yellow
solubility
H2O: >15 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
F7553-25MG: + F7553-5MG: + F7553-VAR: + F7553-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)