表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO3S
CAS番号:
分子量:
177.22
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
N-Formyl-L-methionine, ≥90% (TLC)
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO3S/c1-11-3-2-5(6(9)10)7-4-8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
PYUSHNKNPOHWEZ-YFKPBYRVSA-N
Application
N-Formyl-L-methionine (fMet) is used to identify, differentiate and characterize amino acid N-deformylase(s), N-carbamoylase(s) and N-aminoacylase(s).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥90% (TLC) | assay 98% | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C |
| color white | color - | color - | color white to off-white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| F3377-250MG | 04061833613696 |
| F3377-1G | 04061826059302 |
| F3377-10MG | 04061832416281 |