スキップする
F131
FPL 64176
≥98% (HPLC), powder
別名:
2,5-ジメチル-4-[2-(フェニルメチル)ベンゾイル]-1H-ピロール-3-カルボン酸メチルエステル
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥74,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C22H21NO3
CAS番号:
分子量:
347.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
¥74,400
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: >20 mg/mL (Solutions should be freshly prepared.), H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1c(C)[nH]c(C)c1C(=O)c2ccccc2Cc3ccccc3
InChI
1S/C22H21NO3/c1-14-19(20(15(2)23-14)22(25)26-3)21(24)18-12-8-7-11-17(18)13-16-9-5-4-6-10-16/h4-12,23H,13H2,1-3H3
InChI key
MDMWHKZANMNXTF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Cacnb3(25297)
Biochem/physiol Actions
Ca2+チャネル(L型)の強力なアクチベ-タ-です。
Legal Information
Astra Charnwoodの許諾を得て製造販売しています。
Disclaimer
光に不安定です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML0002SML1937SML2922
FPL 64176 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
F131
FPL 64176
C646 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0002
C646
SN-6 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1937
SN-6
SEW84 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2922
SEW84
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: >20 mg/mL (Solutions should be freshly prepared.), H2O: insoluble
solubility
DMSO: >25 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
F131-BULK: + F131-100MG: + F131-VAR: + F131-25MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)