スキップする
F0769
Shake flasks, triple baffled
borosilicate glass flask, working volume 1,000 mL
別名:
baffled flasks, cell flask, cell flasks, conical flasks
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
6 ea
カートの在庫状況を確認する
¥67,800
この商品について
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41122104
Binding type:
non-treated surface
Material:
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 6 ea
Feature:
without cap
¥67,800
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
sterility
non-sterile
feature
without cap
packaging
pack of 6 ea
H
23 cm
base diam.
13 cm
working volume
1,000 mL
binding type
non-treated surface
Other Notes
Extra-deep, with break-resistant lip (closures not included)
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F0894F0152F0402
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
material
beaded neck neck, borosilicate glass flask
material
beaded neck neck, borosilicate glass , glass flask
material
beaded neck transparent polycarbonate flask
material
straight neck transparent polycarbonate flask
feature
without cap
feature
without cap
feature
cap: no, graduations 25 mL, without cap
feature
without cap
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
case of 4
packaging
case of 2 ea
working volume
1,000 mL
working volume
-
working volume
-
working volume
-
H
23 cm
H
28.5 cm
H
-
H
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Shake flasks, triple baffled
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)