表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® D49 (Global)
製品EPD49は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
manufacturer/tradename
Eppendorf® D49 (Global)
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
7 in. × 7 in.
capacity
49 tubes
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Freezer Box Dividers