Merck
EP022492012
Eppendorf® epT.I.P.S.® standard
volume 0.1-20 μL, L 40 mm, medium gray, colorless tip, pkg of 1000 ea (2 bags × 500 ea)
別名:
pipette tips
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
0.1-20 μL
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 1000 ea (2 bags × 500 ea)
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022492012
製品EP022492012は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
colorless tip, medium gray , polypropylene
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1000 ea (2 bags × 500 ea)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022492012
L
40 mm
volume
0.1-20 μL
General description
epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality, 0.1 – 20 µL, 40 mm, medium gray, colorless tips, 1,000 tips (2 bags × 500 tips)
  • Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
  • Available in sizes from 10 µL to 10 mL in Eppendorf Quality purity grade
  • epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL and 1,000 µL tips are also available color-coded yellow and blue
  • epT.I.P.S. Standard pipette tips can be autoclaved at 121 °C in 20 min.
  • Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
Features and Benefits
  • Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
  • Available in sizes from 10 µL to 10 mL in Eppendorf Quality purity grade
  • epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL and 1,000 µL tips are also available color-coded yellow and blue
  • epT.I.P.S. Standard pipette tips can be autoclaved at 121 °C in 20 min.
  • Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® epT.I.P.S.® standard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
EP02249201204065270831088
EP022492012-1000EA04065271237575