スキップする
E9904
Ergtoxin Peptide
>98% (HPLC), lyophilized powder, recombinant, expressed in E. coli
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 μg
カートの在庫状況を確認する
¥22,100
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
¥22,100
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Ergtoxin from Centruroides noxius (Scorpion), recombinant, expressed in E. coli, >98% (HPLC), lyophilized powder
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
apparent mol wt ~4.7 kDa by SDS-PAGE
solubility
aqueous buffer: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
N%16%15[C@@](O[C@](C%16=O)(NC(=O)[C@H]%19CN([C@@H]%20Cc%21c%22c([nH]c%21)cccc%22C%20=C%19)C)C(C)C)([C@H]%17N(CCC%17)C(=O)[C@@H]%15Cc%18ccccc%18)O.N98[C@@](O[C@](C9=O)(NC(=O)[C@H]%11CN([C@@H]%12Cc%13c%14c([nH]c%13)cccc%14C%12=C%11)C)C(C)C)([C@H]%10N(CCC%10
InChI
1S/C35H39N5O5.C32H41N5O5.C31H39N5O5/c1-20(2)34(37-31(41)23-16-25-24-11-7-12-26-30(24)22(18-36-26)17-27(25)38(3)19-23)33(43)40-28(15-21-9-5-4-6-10-21)32(42)39-14-8-13-29(39)35(40,44)45-34;1-17(2)12-25-29(39)36-11-7-10-26(36)32(41)37(25)30(40)31(42-32,18(3)
InChI key
QOTUIZVGUVLMNQ-SBJOBWOOSA-N
Biochem/physiol Actions
A novel ERG1 (KV11.1) K+ channel blocker
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
I0779V3638B2929
assay
>98% (HPLC)
assay
>97% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in NSO cells
recombinant
expressed in NSO cells
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
apparent mol wt ~4.7 kDa by SDS-PAGE
mol wt
36 kDa by SDS-PAGE
mol wt
dimer 50 kDa by SDS-PAGE, monomer 25 kDa by SDS-PAGE
mol wt
apparent mol wt 8.7 kDa by SDS-PAGE (reducing)
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
E9904-5UG-PW: + E9904-10UG-PW: + E9904-BULK: + E9904-VAR: + E9904-5UG: + E9904-10UG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)