スキップする
E7006
cis-5,8,11,14,17-エイコサペンタエン酸
≥85%, liquid
別名:
EPA, チムノドン酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
化学式:
CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3CO2H
CAS番号:
分子量:
302.45
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1714433
biological source
fish oil
assay
≥85%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4977 (lit.)
mp
−54-−53 °C (lit.)
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N
Gene Information
mouse ... Pparg(19016)
Biochem/physiol Actions
5-リポキシゲナ-ゼ阻害剤です。トロンボキサンA2の産生量を低下させます。
Still not finding the right product?
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
200.1 °F - closed cup
flash_point_c
93.4 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
E7006-10MG04061833604793
E7006-50MG04061833604823
E7006-25MG04061833604816
E7006-5MG04061838063700