スキップする
E4015
Embedding molds
26 Flat bullet-shaped cavities double-indexed with numbers and letters, clear
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥8,730
この商品について
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41116155
¥8,730
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
silicone
description
double-indexed (numbers and letters) allowing for two embedments in the same mold
cavity size × depth
7-14 mm -3 mm
size
76-76 mm , mold
tip size
-3 mm
color
clear
General description
With cavities for the preparation of microscopy samples. Two variations are available. Maroon molds contain additives for chemical and thermal resistance; they are durable and economical. Clear molds are used where optical clarity is necessary for precise sample alignment; recommended for use with low-temperature UV-cured resins.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E4140E4265E4390
Embedding molds 19 Flat bullet-shaped unindexed cavities, maroon
E4390
Embedding molds
material
silicone
material
silicone
material
silicone
material
silicone
cavity size × depth
7-14 mm -3 mm
cavity size × depth
7-14 mm -4 mm
cavity size × depth
7-14 mm -3 mm
cavity size × depth
7-14 mm -4 mm
description
double-indexed (numbers and letters) allowing for two embedments in the same mold
description
-
description
double-indexed (numbers and letters) allowing for two embedments in the same mold
description
-
tip size
-3 mm
tip size
-4 mm
tip size
-3 mm
tip size
-4 mm
color
clear
color
clear
color
maroon
color
maroon
size
76-76 mm , mold
size
55-76 mm , mold
size
76-76 mm , mold
size
55-76 mm , mold
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Embedding molds
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)