スキップする
D7045
2′-デオキシシチジン5′-三リン酸 二ナトリウム塩
10 mM, aqueous solution
別名:
dCTP-Na2
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H14N3Na2O13P3
CAS番号:
分子量:
511.12
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
aqueous solution
Storage temp.:
−20°C
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥99%
Quality Level
form
aqueous solution
concentration
10 mM
foreign activity
DNase, RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
InChI key
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
Application
2′-デオキシシチジン5′-三リン酸ナトリウム塩は、PCR、DNA配列決定およびその他の分子生物学的手法などのDNAポリメラーゼ誘導反応に使用される、ヌクレオシド三リン酸の一つです。
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
D7045-BULK: + D7045-VAR: + D7045-.5ML: + D7045-.5ML-KC:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
D7045-.5ML04061838248480