grade
Molecular Biology
description
For hybridization
form
solution
mol wt
(Fragments from 587-831 bp.)
solubility
water: 9-12 mg/mL
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C15H31N3O13P2/c16-13-1-7(20)11(28-13)5-25-32(21,22)31-9-3-15(18)29-12(9)6-26-33(23,24)30-8-2-14(17)27-10(8)4-19/h7-15,19-20H,1-6,16-18H2,(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
AWBASQCACWFTGD-UHFFFAOYSA-N
General description
ヒト胎盤DNAはドナーの胎盤から分離されますが、母由来のDNAをある程度含んでいます。DNA断片は超音波処理され、一貫したサイズの断片が生成されます。
Application
核酸ハイブリダイゼ-ションにおけるシグナル-ノイズ比は多くの要素の影響を受けます。例えば溶媒(ホルムアミド)の存在、ハイブリダイゼ-ション温度、ハイブリダイゼ-ションの長さ、ハイブリダイゼ-ション溶液量、撹拌の程度や方法、阻害剤の使用、プロ-ブの濃度や比活性、核酸の再結合率を高める分子薬の使用、メンブレン洗浄のストリンジェンシ-などがあげられます。
プロ-ブと基質との非特異的ハイブリダイゼ-ションの抑制には、ブロッキング試薬が必要です。通常はブロッキング剤、洗浄剤、断片化した変性DNAを併用します。Sigmaは、ノ-ザン・サザンブロット法および他の核酸ハイブリダイゼ-ションのブロッキング剤として、複数種の超音波処理した変性DNAを提供しています。
プロ-ブと基質との非特異的ハイブリダイゼ-ションの抑制には、ブロッキング試薬が必要です。通常はブロッキング剤、洗浄剤、断片化した変性DNAを併用します。Sigmaは、ノ-ザン・サザンブロット法および他の核酸ハイブリダイゼ-ションのブロッキング剤として、複数種の超音波処理した変性DNAを提供しています。
Features and Benefits
・高品質ヒトDNA。
・一定サイズのDNA断片。
・一定サイズのDNA断片。
Other Notes
DNAは100 mMリン酸緩衝溶液で提供されます。これは、100 mMリン酸緩衝液中に9~12 mg/mLのDNAを含む、すぐに使用できる濃縮溶液です。
しかし、室温に放置するとリアニールするため、使用直前に溶液を10分間煮沸した後、少なくとも5分間氷冷することを推奨します。
室温で冷却するとリアニールする可能性が上がるため、氷冷することによってリアニールの可能性を下げます。
しかし、室温に放置するとリアニールするため、使用直前に溶液を10分間煮沸した後、少なくとも5分間氷冷することを推奨します。
室温で冷却するとリアニールする可能性が上がるため、氷冷することによってリアニールの可能性を下げます。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
D3287-5X1ML: + D3287-VAR: + D3287-1ML: + D3287-1ML-PW: + D3287-BULK:
jan
関連コンテンツ
Instructions
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| D3287-1ML | 04061833563076 |