スキップする
D225
4,5-ジアミノフルオレセイン ジアセタート 溶液
5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC)
別名:
DAF-2 DA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41116100
NACRES:
NA.28
MDL number:
製品D225は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solution
availability
not available in Japan
concentration
5 mM in DMSO
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
4,5-Diaminofluorescein diacetate (DAF-2 DA) solution is a membrane-permeable fluorescent probe, which measures nitric oxide (NO) in living cells. It is used to study the synthesis of NO in bovine aortic endothelial cells (BAECs). DAF-2 DA imaging shows that ciliated epithelial cells produces high amount of NO than non-epithelial inflammatory cells.
Application
Cell-permeable fluorescent detector of nitric oxide in living cells.
Legal Information
DAF-2は第一化学薬品株式会社で製造されています。
US Patent No. 5,874,590
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Determinants of shear stress-stimulated endothelial nitric oxide production assessed in real-time by 4, 5-diaminofluorescein fluorescence
Qiu W, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 286(2), 328-335 (2001)
Increased nitric oxide production in nasal epithelial cells from allergic patients-RT-PCR analysis and direct imaging by a fluorescence indicator: DAF-2 DA
Takeno S, et al.
Clinical and Experimental Allergy, 31(6), 881-888 (2001)
Anne Marie W Bartosch et al.
Biophysical journal, 113(1), 101-108 (2017-07-13)
Nitric oxide (NO) is a regulatory molecule in the vascular system and its inhibition due to endothelial injury contributes to cardiovascular disease. The glycocalyx is a thin layer of glycolipids, glycoproteins, and proteoglycans on the surface of mammalian epithelial cells.
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
D225-1MG04061833562017